1,12-Dodecandisäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: 1,10-Decandicarbonsäure
C12095020
EHERC12095020EA 42 EUR
EHERC12095020
1,12-Dodecandisäure
1,12-Dodecandisäure
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Molecular Weight: 230,3 g/mol
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (21 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002735
CAS-Nummer: 693-23-2
EINECS: 211-746-3