Ethyldecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Ethylcaprat, Decansäureethylester, Caprinsäureethylester
C12095070
EHERC12095070EA 34 EUR
EHERC12095070
Ethyldecanoat
Ethyldecanoat
Formel: C₁₂H₂₄O₂
Molecular Weight: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 0,862 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009581
CAS-Nummer: 110-38-3
EINECS: 203-761-9
Merck Index: 13,03811