Methyldecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Caprinsäuremethylester, Decansäuremethylester, Methylcaprat
C12095090
EHERC12095090EA 34 EUR
EHERC12095090
Methyldecanoat
Methyldecanoat
Formel: C₁₁H₂₂O₂
Molecular Weight: 186.29 g/mol
Siedepunkt: 224
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 0.8724 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94
MDL: MFCD00009580
CAS-Nummer: 110-42-9
EINECS: 203-766-6