1-Decen
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1-Decylen
C12096000
EHERC12096000EA 36 EUR
EHERC12096000
1-Decen
1-Decen
Formel: C₁₀H₂₀
Molecular Weight: 140,27 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009577
CAS-Nummer: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III