Dexamethason
Lieferant: EHRENSTORFER
C12170400
EHERC12170400EA 57 EUR
EHERC12170400
Dexamethason
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Schmelzpunkt: 268…271 °C
MDL: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9