Dexamethason-21-acetat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
C12170410
EHERC12170410EA 86 EUR
EHERC12170410
Dexamethason-21-acetat
Dexamethason-21-acetat
Formel: C₂₄H₃₁FO₆
Molecular Weight: 434,5 g/mol
MDL: MFCD00027407
CAS-Nummer: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8