1,4-Diaminobutan

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Putrescin, Tetramethylendiamin, 1,4-Butandiamin

C12193000
EHERC12193000EA 44 EUR
EHERC12193000
1,4-Diaminobutan
1,4-Diaminobutan
Formel: C₄H₁₂N₂
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 158
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008235
CAS-Nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,08134

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR