4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2,4-Diamino-6-chloropyrimidine, 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine
C12193500
EHERC12193500EA
79
EUR
EHERC12193500
4-Chlor-2,6-diaminopyrimidin
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Formel:
C₄H₅ClN₄ Molecular Weight: 144,56 g/mol |
MDL:
MFCD00006097 CAS-Nummer: 156-83-2 EINECS: 205-863-9 |