trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: trans-Cyclohexan-1,2-dinitrilotetraessigsäure Monohydrat, CyDTA Monohydrat, trans-Cyclohex-1,2-ylendiamintetraessigsäure Monohydrat, Titriplex® IV, CDTA Monohydrat

C12194000
EHERC12194000EA 51 EUR
EHERC12194000
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
trans-1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Molecular Weight: 364,35 g/mol
Schmelzpunkt: > 210 °C
MDL: MFCD00066429
CAS-Nummer: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR