2-Nitro-p-phenylendiamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitrobenzene-1,4-diamine
C12195500
EHERC12195500EA 44 EUR
EHERC12195500
2-Nitro-p-phenylendiamin
2-Nitro-p-phenylendiamin
Formel: C₆H₇N₃O₂
Molecular Weight: 153,14 g/mol
Schmelzpunkt: 134…137 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007903
CAS-Nummer: 5307-14-2
EINECS: 226-164-5