2,3-Diaminotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Toluylen-2,3-diamin, Toluol-2,3-diamin, 3-Methyl-o-phenylendiamin, 3-Methylbenzol-1,2-diamin, 1,2-Diamino-3-methylbenzol

C12197500
EHERC12197500EA 29.81 EUR
EHERC12197500
2,3-Diaminotoluol
2,3-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011589
CAS-Nummer: 2687-25-4
EINECS: 220-248-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR