2,4-Diaminotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Toluylen-2,4-diamin, 1,3-Diamino-4-methylbenzol, 4-Methyl-m-phenylendiamin, 4-Methyl-1,3-phenylendiamin, Toluol-2,4-diamin

C12197600
EHERC12197600EA 26.29 EUR
EHERC12197600
2,4-Diaminotoluol
2,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99 °C
Dichte: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007804
CAS-Nummer: 95-80-7
EINECS: 202-453-1
UN: 1709
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR