2,6-Diaminotoluol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Toluol-2,6-diamin, Toluylen-2,6-diamin, 1,3-Diamino-2-methylbenzol, 2-Methyl-m-phenylendiamin
C12197800
EHERC12197800EA 28.21 EUR
EHERC12197800
2,6-Diaminotoluol
2,6-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Siedepunkt: 280…282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 113 °C
MDL: MFCD00007800
CAS-Nummer: 823-40-5
EINECS: 212-513-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III