3,4-Diaminotoluol

Lieferant: EHRENSTORFER

C12197900
EHERC12197900EA 29.81 EUR
EHERC12197900
3,4-Diaminotoluol
3,4-Diaminotoluol
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007728
CAS-Nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR