2,5-Diaminotoluolsulfat
Lieferant: EHRENSTORFER
C12198500
EHERC12198500EA 38 EUR
EHERC12198500
2,5-Diaminotoluolsulfat
2,5-Diaminotoluolsulfat
Formel: C₇H₁₂N₂O₄S
MDL: MFCD00013003
CAS-Nummer: 615-50-9
EINECS: 210-431-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III