1,3-Dibrombenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C12216711
EHERC12216711EA 40 EUR
EHERC12216711
1,3-Dibrombenzol
1,3-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Molecular Weight: 235,91 g/mol
Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,952 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000078
CAS-Nummer: 108-36-1
EINECS: 203-574-2