4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
4,4-Dibromooctafluorobiphenyl
C12240600
EHERC12240600EA
84
EUR
EHERC12240600
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
4,4'-Dibromoctafluorbiphenyl (DBOB)
Formel:
C₁₂Br₂F₈ Molecular Weight: 455.94 g/mol |
MDL:
MFCD00000310 CAS-Nummer: 10386-84-2 EINECS: 233-847-1 |