2,4-Dibromphenol

Lieferant: EHRENSTORFER

C12241000
EHERC12241000EA 43 EUR
EHERC12241000
2,4-Dibromphenol
2,4-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 238…239 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 2,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002149
CAS-Nummer: 615-58-7
EINECS: 210-436-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR