2,6-Dibromphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene

C12241200
EHERC12241200EA 45 EUR
EHERC12241200
2,6-Dibromphenol
2,6-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Molecular Weight: 251,91 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 55…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002152
CAS-Nummer: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR