Dibutylamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: N-butyl-1-propanamin

C12250000
EHERC12250000EA 32 EUR
EHERC12250000
Dibutylamin
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0d7d86589224f8565e12dc8e6b30a8de923393f&vid=d2cc023db25785e54555fc105aa8436e65fd9cbc&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR