Dibutylether

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1-Butoxybutan

C12252000
EHERC12252000EA 41 EUR
EHERC12252000
Dibutylether
Dibutylether
Formel: C₈H₁₈O
Molecular Weight: 130,23 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,767 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009461
CAS-Nummer: 142-96-1
EINECS: 205-575-3
UN: 1149
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01568

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR