2,4-tert-Butylphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 1,3-Di(dimethylethyl)-4-hydroxybenzene

C12254600
EHERC12254600EA 51 EUR
EHERC12254600
2,4-tert-Butylphenol
2,4-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Dichte: 0,887 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008828
CAS-Nummer: 96-76-4
EINECS: 202-532-0
UN: 2430
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR