2,6-tert-Butylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,3-Di(dimethylethyl)-2-hydroxybenzene
C12254700
EHERC12254700EA 51 EUR
EHERC12254700
2,6-tert-Butylphenol
2,6-Di-tert-butylphenol
Formel: C₁₄H₂₂O
Molecular Weight: 206,33 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Dichte: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008820
CAS-Nummer: 128-39-2
EINECS: 204-884-0
UN: 3077
ADR: 9,III