Dibutylzinndichlorid

Lieferant: EHRENSTORFER

C12258000
EHERC12258000EA 42 EUR
EHERC12258000
Dibutylzinndichlorid
Dibutylzinndichlorid
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…39 °C
Dichte: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000518
CAS-Nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN: 2928
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR