Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat)
Lieferant: EHRENSTORFER
C12290000
EHERC12290000EA
63
EUR
EHERC12290000
Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat)
Dichlofenthion (O-2,4-Dichlorphenyl-O,O-diethylthiophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₃Cl₂O₃PS Molecular Weight: 315,16 g/mol |
CAS-Nummer:
97-17-6 EINECS: 202-564-5 |