Dichlon

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2,3-Dichlor-1,4-naphthochinon, 2,3-Chlorbenzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

C12310000
EHERC12310000EA 36 EUR
EHERC12310000
Dichlon
Dichlon
Formel: C₁₀H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 227.05 g/mol
Siedepunkt: 304
Schmelzpunkt: 193
Dichte: 1.44 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00001677
CAS-Nummer: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03071

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR