2,3-Dichloranilin
Lieferant: EHRENSTORFER
C12322300
EHERC12322300EA 27.67 EUR
EHERC12322300
2,3-Dichloranilin
2,3-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 252 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 23…24 °C
Dichte: 1,383 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007657
CAS-Nummer: 608-27-5
EINECS: 210-157-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II