2,4-Dichloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12322400
EHERC12322400EA 26.07 EUR
EHERC12322400
2,4-Dichloranilin
2,4-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162.02 g/mol
Siedepunkt: 245
Schmelzpunkt: 59…62 °C
Dichte: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 149
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007661
CAS-Nummer: 554-00-7
EINECS: 209-057-8
UN: 3442
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR