3,5-Dichloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C12323500
EHERC12323500EA 28.54 EUR
EHERC12323500
3,5-Dichloranilin
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Molecular Weight: 162,02 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR