2,4-Dichloranisol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
C12332400
EHERC12332400EA 31 EUR
EHERC12332400
2,4-Dichloranisol
2,4-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 57 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00044772
CAS-Nummer: 553-82-2
EINECS: 209-051-5