2,6-Dichloranisol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1,3-Dichloro-2-methoxybenzene

C12332600
EHERC12332600EA 43 EUR
EHERC12332600
2,6-Dichloranisol
2,6-Dichloranisol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 56 °C (0,8 mmHg)
Schmelzpunkt: 10,1 °C
Dichte: 1,291 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000575
CAS-Nummer: 1984-65-2
EINECS: 217-855-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR