2,6-Dichlorbenzamid

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2,6-Dichlorbenzoesäureamid

C12355000
EHERC12355000EA 44 EUR
EHERC12355000
2,6-Dichlorbenzamid
2,6-Dichlorbenzamid
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 203 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007975
CAS-Nummer: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR