1,2-Dichlorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: o-Dichlorbenzol

C12370000
EHERC12370000EA 25.1 EUR
EHERC12370000
1,2-Dichlorbenzol
1,2-Dichlorbenzol
Formel: C₆H₄Cl₂
Molecular Weight: 147 g/mol
Siedepunkt: 180.5
Schmelzpunkt: –17 °C
Dichte: 1.309 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000535
CAS-Nummer: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03081

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR