3,3'-Dichlorbenzidin
Lieferant: EHRENSTORFER
C12377900
EHERC12377900EA
80
EUR
EHERC12377900
3,3'-Dichlorbenzidin
3,3'-Dichlorbenzidin
Formel:
C₁₂H₁₀Cl₂N₂ |
CAS-Nummer:
91-94-1 EINECS: 202-109-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |