3,3'-Dichlorbenzidin Dihydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
C12378000
EHERC12378000EA
63
EUR
EHERC12378000
3,3'-Dichlorbenzidin Dihydrochlorid
3,3'-Dichlorbenzidin Dihydrochlorid
Formel:
C₁₂H₁₂Cl₄N₂ |
CAS-Nummer:
612-83-9 EINECS: 210-323-0 |