2,4-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C12400000
EHERC12400000EA 46 EUR
EHERC12400000
2,4-Dichlorbenzoesäure
2,4-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002414
CAS-Nummer: 50-84-0
EINECS: 200-067-8