2,6-Dichlorbenzoesäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12402000
EHERC12402000EA 44 EUR
EHERC12402000
2,6-Dichlorbenzoesäure
2,6-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Molecular Weight: 191,01 g/mol
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 138…139 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002418
CAS-Nummer: 50-30-6
EINECS: 200-025-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR