2,4'-Dichlorbenzophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,4'-DBP
C12409000
EHERC12409000EA 85 EUR
EHERC12409000
2,4'-Dichlorbenzophenon
2,4'-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Molecular Weight: 251,11 g/mol
MDL: MFCD00038744
CAS-Nummer: 85-29-0
EINECS: 201-596-7