4,4'-Dichlorbenzophenon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4,4-DBP, Bis(4-chlorphenyl)keton
C12410000
EHERC12410000EA 84 EUR
EHERC12410000
4,4'-Dichlorbenzophenon
4,4'-Dichlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Molecular Weight: 251,11 g/mol
MDL: MFCD00000623
CAS-Nummer: 90-98-2
EINECS: 202-030-1