1,4-Dichlorbutan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Tetramethylenchlorid

C12420500
EHERC12420500EA 43 EUR
EHERC12420500
1,4-Dichlorbutan
1,4-Dichlorbutan
Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Molecular Weight: 127,01 g/mol
Siedepunkt: 153,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001011
CAS-Nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR