2,4-Dichlor-3,5-xylenol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol

C12421500
EHERC12421500EA 66 EUR
EHERC12421500
2,4-Dichlor-3,5-xylenol
2,4-Dichlor-3,5-xylenol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Molecular Weight: 191,06 g/mol
Siedepunkt: 269 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 96 °C
MDL: MFCD00019981
CAS-Nummer: 133-53-9
EINECS: 205-109-9
Merck Index: 13,03102

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR