2,6-Dichlor-p-kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,3-Dichlor-2-hydroxy-5-methylbenzol, 3,5-Dichlor-4-hydroxytoluol, 2,6-Dichlor-4-methylphenol
C12427100
EHERC12427100EA 97 EUR
EHERC12427100
2,6-Dichlor-p-kresol
2,6-Dichlor-p-kresol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Molecular Weight: 177,03 g/mol
MDL: MFCD00134679
CAS-Nummer: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4