1,3-Dichlor-4-nitrobenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 1-Nitro-2,4-dichlorbenzol

C12432400
EHERC12432400EA 39 EUR
EHERC12432400
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol
1,3-Dichlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28…31 °C
Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007071
CAS-Nummer: 611-06-3
EINECS: 210-248-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR