1,2-Dichlor-4-nitrobenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: 3,4-Dichlor-1-nitrobenzol, 1-Nitro-3,4-dichlorbenzol

C12433400
EHERC12433400EA 49 EUR
EHERC12433400
1,2-Dichlor-4-nitrobenzol
1,2-Dichlor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 38…41 °C
Dichte: 1,4558 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007207
CAS-Nummer: 99-54-7
EINECS: 202-764-2
UN: 1578
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR