2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Bis(5-chlor-2-hydroxyphenyl)methan, 2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
C12440000
EHERC12440000EA 35 EUR
EHERC12440000
2,2'-Methylenbis(4-chlorphenol)
Dichlorophen
Formel: C₁₃H₁₀Cl₂O₂
Siedepunkt: 389 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…178 °C
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00002322
CAS-Nummer: 97-23-4
EINECS: 202-567-1
Merck Index: 13,03096