2,3-Dichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12450000
EHERC12450000EA 40 EUR
EHERC12450000
2,3-Dichlorphenol
2,3-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 206
Schmelzpunkt: 57…58 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002160
CAS-Nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR