2,4-Dichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1,3-Dichlor-4-hydroxybenzol, 2,4-DCP, 1-Hydroxy-2,4-dichlorbenzol

C12451000
EHERC12451000EA 26.5 EUR
EHERC12451000
2,4-Dichlorphenol
2,4-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 210
Schmelzpunkt: 40…41 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002169
CAS-Nummer: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03098

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR