2,6-Dichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: 2,6-DCP

C12453000
EHERC12453000EA 25.43 EUR
EHERC12453000
2,6-Dichlorphenol
2,6-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: ∼219 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
Dichte: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002176
CAS-Nummer: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR