3,5-Dichlorphenol

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

C12453500
EHERC12453500EA 40 EUR
EHERC12453500
3,5-Dichlorphenol
3,5-Dichlorphenol
Formel: C₆H₄Cl₂O
Molecular Weight: 163 g/mol
Siedepunkt: 233 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 67,8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002259
CAS-Nummer: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR