1,3-Dichlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
C12490000
EHERC12490000EA 0 EUR
EHERC12490000
1,3-Dichlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
1,3-Dichlorpropen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₃H₄Cl₂
Siedepunkt: 108 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83,9 °C
Dichte: 1,25 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000985
CAS-Nummer: 542-75-6
EINECS: 208-826-5
UN: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03101